5-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H,2H,3H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR317332-1G
APOSOR317332-1GEA 789 EUR InStock
APOSOR317332-1G
5-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H,2H,3H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
5-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H,2H,3H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16995984
CAS-Nummer: 1207623-97-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge