2-Methyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR318114-1G
APOSOR318114-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR318114-1G
2-Methyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Methyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185.25 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258802
CAS-Nummer: 1671-48-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge