5-Aminopyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR3184-1G
APOSOR3184-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR3184-1G
5-Aminopyridine-3-boronic acid, pinacol ester
5-Aminopyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09260489
CAS-Nummer: 1073354-99-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge