4-[4-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32001-1G
APOSOR32001-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32001-1G
4-[4-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]morpholine 95%
4-[4-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]morpholine
Formel: C₁₂H₁₄N₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00127011
CAS-Nummer: 240115-91-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge