(3E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-(methoxyimino)propan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32011-1G
APOSOR32011-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32011-1G
(3E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-(methoxyimino)propan-1-one 95%
(3E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-(methoxyimino)propan-1-one
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00127059
CAS-Nummer: 89836-47-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge