{Hexahydro-2H-[1,2]oxazolo[2,3-a]pyridin-2-yl}methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32019-1G
APOSOR32019-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32019-1G
{Hexahydro-2H-[1,2]oxazolo[2,3-a]pyridin-2-yl}methanol 95%
{Hexahydro-2H-[1,2]oxazolo[2,3-a]pyridin-2-yl}methanol
Formel: C₈H₁₅NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00140539
CAS-Nummer: 241132-72-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge