N-[(7E)-9,9-Dimethyl-1-oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-en-7-ylidene]hydroxylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32022-1G
APOSOR32022-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32022-1G
N-[(7E)-9,9-Dimethyl-1-oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-en-7-ylidene]hydroxylamine 95%
N-[(7E)-9,9-Dimethyl-1-oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-en-7-ylidene]hydroxylamine
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₂
MW: 196.246 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00140801
CAS-Nummer: 128475-86-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge