5,5-Dimethyl-2-(2-oxopropyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32031-1G
APOSOR32031-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR32031-1G
5,5-Dimethyl-2-(2-oxopropyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
5,5-Dimethyl-2-(2-oxopropyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₁H₁₆O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793015
CAS-Nummer: 13148-87-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge