1-(4-chloro-2-nitrophenyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3210-250MG
APOSOR3210-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3210-250MG
1-(4-chloro-2-nitrophenyl)piperazine
1-(4-chloro-2-nitrophenyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₂ClN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00640777
CAS-Nummer: 405910-34-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge