tert-Butyl (S)-2-benzylpiperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321203-100MG
APOSOR321203-100MGEA 250 EUR InStock
APOSOR321203-100MG
tert-Butyl (S)-2-benzylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-2-benzylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₅NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28355902
CAS-Nummer: 1853230-29-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge