tert-Butyl (R)-2-ethylpiperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321205-100MG
APOSOR321205-100MGEA 82.8 EUR InStock
APOSOR321205-100MG
tert-Butyl (R)-2-ethylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (R)-2-ethylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₃NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18832116
CAS-Nummer: 664364-76-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge