tert-Butyl (S)-2-ethylpiperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321206-100MG
APOSOR321206-100MGEA 168 EUR InStock
APOSOR321206-100MG
tert-Butyl (S)-2-ethylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-2-ethylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₃NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28355903
CAS-Nummer: 1853230-28-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge