(R)-2-Propylpiperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321207-100MG
APOSOR321207-100MGEA 134 EUR InStock
APOSOR321207-100MG
(R)-2-Propylpiperidine hydrochloride 97%
(R)-2-Propylpiperidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₇N·ClH
MW: 163.688 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03643712
CAS-Nummer: 88057-03-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge