2-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrazine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321213-100MG
APOSOR321213-100MGEA 137 EUR InStock
APOSOR321213-100MG
2-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrazine dihydrochloride 97%
2-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrazine dihydrochloride
Formel: C₉H₁₁N₃·2ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD29075570
CAS-Nummer: 2140866-93-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge