N-(4-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321214-100MG
APOSOR321214-100MGEA 137 EUR InStock
APOSOR321214-100MG
N-(4-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride 97%
N-(4-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₆N₂O·ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD29075571
CAS-Nummer: 1853217-69-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge