(3-(Piperidin-4-yl)pyridin-2-yl)methanol dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321239-100MG
APOSOR321239-100MGEA 333 EUR InStock
APOSOR321239-100MG
(3-(Piperidin-4-yl)pyridin-2-yl)methanol dihydrochloride 95%
(3-(Piperidin-4-yl)pyridin-2-yl)methanol dihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆N₂O·2ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD29075602
CAS-Nummer: 1853217-76-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge