2-Chloro-1',2',3',6'-tetrahydro-3,4'-bipyridine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR321248-100MG
APOSOR321248-100MGEA 168 EUR InStock
APOSOR321248-100MG
2-Chloro-1',2',3',6'-tetrahydro-3,4'-bipyridine dihydrochloride 97%
2-Chloro-1',2',3',6'-tetrahydro-3,4'-bipyridine dihydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂·2ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30099233
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge