N,N-Dimethyl-1-(4-(piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321252-100MG
APOSOR321252-100MGEA 333 EUR InStock
APOSOR321252-100MG
N,N-Dimethyl-1-(4-(piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-1-(4-(piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Formel: C₁₄H₂₂N₂·2ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30099253
CAS-Nummer: 2244087-73-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge