7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32126-1G OR32126-5G
APOSOR32126-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32126-1G APOSOR32126-5G
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95%
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Formel: C₁₅H₁₇NO₂
MW: 243.31 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03791142
CAS-Nummer: 57625-51-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge