tert-Butyl 4-(2-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321260-100MG
APOSOR321260-100MGEA 91.5 EUR InStock
APOSOR321260-100MG
tert-Butyl 4-(2-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-(2-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₈H₂₇NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30099263
CAS-Nummer: 170837-78-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge