tert-Butyl 4-(4-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321261-100MG
APOSOR321261-100MGEA 168 EUR InStock
APOSOR321261-100MG
tert-Butyl 4-(4-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(4-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₈H₂₇NO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30099265
CAS-Nummer: 1853217-74-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge