N-Methyl-4-(piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321262-100MG
APOSOR321262-100MGEA 333 EUR InStock
APOSOR321262-100MG
N-Methyl-4-(piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride 95%
N-Methyl-4-(piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈N₂O·ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30099266
CAS-Nummer: 1931126-40-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge