tert-Butyl 4-(3-cyanophenyl)-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321276-250MG
APOSOR321276-250MGEA 137 EUR InStock
APOSOR321276-250MG
tert-Butyl 4-(3-cyanophenyl)-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(3-cyanophenyl)-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24466376
CAS-Nummer: 370864-42-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge