2-Chloro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32128-1G
APOSOR32128-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32128-1G
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethanone 97%
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethanone
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03848177
CAS-Nummer: 17716-91-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge