(R)-4,5-Dimethyl-2-(pyrrolidin-2-yl)thiazole hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321281-100MG
APOSOR321281-100MGEA 137 EUR InStock
APOSOR321281-100MG
(R)-4,5-Dimethyl-2-(pyrrolidin-2-yl)thiazole hydrobromide 95%
(R)-4,5-Dimethyl-2-(pyrrolidin-2-yl)thiazole hydrobromide
Formel: C₉H₁₄N₂S·BrH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30728434
CAS-Nummer: 1821837-31-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge