(R)-3-Methyl-5-(piperidin-2-yl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321283-100MG
APOSOR321283-100MGEA 168 EUR InStock
APOSOR321283-100MG
(R)-3-Methyl-5-(piperidin-2-yl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride 95%
(R)-3-Methyl-5-(piperidin-2-yl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Formel: C₈H₁₃N₃O·ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30730130
CAS-Nummer: 1604285-69-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge