(S)-3-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)isoxazole hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR321285-100MG
APOSOR321285-100MGEA 148 EUR InStock
APOSOR321285-100MG
(S)-3-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)isoxazole hydrobromide 95%
(S)-3-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)isoxazole hydrobromide
Formel: C₈H₁₂N₂O·BrH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30728436
CAS-Nummer: 2244064-23-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge