tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR321348-1G
APOSOR321348-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR321348-1G
tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038458
CAS-Nummer: 259180-77-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge