3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzothiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR321369-100G
APOSOR321369-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR321369-100G
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzothiazol 97%
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole
Formel: C₁₁H₁₃N₃S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04117970
CAS-Nummer: 87691-87-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge