(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR321448-250MG
APOSOR321448-250MGEA 386 EUR InStock
APOSOR321448-250MG
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)acetic acid 95%
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)acetic acid
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094722
CAS-Nummer: 941289-27-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge