(2R,4S)-N-Boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acidmethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR321526-250MG
APOSOR321526-250MGEA 114 EUR InStock
APOSOR321526-250MG
(2R,4S)-N-Boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acidmethyl ester
(2R,4S)-N-Boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acidmethyl ester
Formel: C₁₂H₂₁NO₅
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02259744
CAS-Nummer: 321744-26-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge