tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR321535-250MG
APOSOR321535-250MGEA 473 EUR InStock
APOSOR321535-250MG
tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₂BrNO₂
MW: 340.255 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11223611
CAS-Nummer: 1203686-41-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge