1-(4-Bromo-1H-pyrrole-2-carbonyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32158-1G
APOSOR32158-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR32158-1G
1-(4-Bromo-1H-pyrrole-2-carbonyl)piperidine 95%
1-(4-Bromo-1H-pyrrole-2-carbonyl)piperidine
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07021325
CAS-Nummer: 900019-45-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge