2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-chromanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR322018-1G
APOSOR322018-1GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR322018-1G
2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-chromanol
2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-chromanol
Formel: C₁₄H₂₀O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210347
CAS-Nummer: 950-99-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge