N-[(Benzyloxy)carbonyl]serin 
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR322046-5G
APOSOR322046-5GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR322046-5G
N-[(Benzyloxy)carbonyl]serin 
N-Cbz-L-serine
Formel: C₁₁H₁₃NO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002662
CAS-Nummer: 1145-80-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge