(1-Amino-2,3-dihydro-1H-benzo[f]chromen-2-yl)methanol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32206-1G
APOSOR32206-1GEA 1070 EUR InStock
APOSOR32206-1G
(1-Amino-2,3-dihydro-1H-benzo[f]chromen-2-yl)methanol hydrochloride 95%
(1-Amino-2,3-dihydro-1H-benzo[f]chromen-2-yl)methanol hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₆ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00663795
CAS-Nummer: 321392-00-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge