Methyl-2,2-dimethylacetoacetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR322264-1G
APOSOR322264-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR322264-1G
Methyl-2,2-dimethylacetoacetate
Methyl-2,2-dimethylacetoacetate
Formel: C₇H₁₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026232
CAS-Nummer: 38923-57-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge