Dansylamid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR322291-1G
APOSOR322291-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR322291-1G
Dansylamid
Dansylamid
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Melting Pt: 219 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004000
CAS-Nummer: 1431-39-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge