3-(Dimethylamino)-1,2-propandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR322340-10G
APOSOR322340-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR322340-10G
3-(Dimethylamino)-1,2-propandiol 98%
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
Formel: C5H13NO2
Siedepunkt: 216…217 °C
Dichte: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 105 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004714
CAS-Nummer: 623-57-4
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge