2-(1-Methylhydrazino)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR322478-1G
APOSOR322478-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR322478-1G
2-(1-Methylhydrazino)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
2-(1-Methylhydrazino)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Formel: C₄H₁₁BrN₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067859
CAS-Nummer: 55959-80-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge