Bis(2,4-dimethoxybenzyl)amin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR322572-1G
APOSOR322572-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR322572-1G
Bis(2,4-dimethoxybenzyl)amin
Bis(2,4-dimethoxybenzyl)amin
Formel: C₁₈H₂₃NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040480
CAS-Nummer: 20781-23-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge