N-(2-Bromethyl)phthalimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR322625-100G
APOSOR322625-100GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR322625-100G
N-(2-Bromethyl)phthalimid 98%
N-(2-Bromethyl)phthalimid
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005902
CAS-Nummer: 574-98-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge