4-Chloro-2-(methylthio)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR322823-250MG
APOSOR322823-250MGEA 105 EUR InStock
APOSOR322823-250MG
4-Chloro-2-(methylthio)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-2-(methylthio)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆ClN₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025769
CAS-Nummer: 57564-94-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge