7-Chloro-n-p-tolylthiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR322974-250MG
APOSOR322974-250MGEA 78.3 EUR InStock
APOSOR322974-250MG
7-Chloro-n-p-tolylthiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
7-Chloro-n-p-tolylthiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
Formel: C₁₂H₉ClN₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437191
CAS-Nummer: 871266-80-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge