(4Z)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32370-1G
APOSOR32370-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR32370-1G
(4Z)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one 95%
(4Z)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
Formel: C₁₃H₁₅N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100702
CAS-Nummer: 65644-13-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge