(1E)-4-(2-Chlorophenoxy)-1-(dimethylamino)pent-1-en-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32411-1G
APOSOR32411-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32411-1G
(1E)-4-(2-Chlorophenoxy)-1-(dimethylamino)pent-1-en-3-one, tech
(1E)-4-(2-Chlorophenoxy)-1-(dimethylamino)pent-1-en-3-one
Formel: C₁₃H₁₆ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00243621
CAS-Nummer: 1164521-89-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge