Methyl (4Z)-4-[(dimethylamino)methylidene]-2-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32413-1G
APOSOR32413-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32413-1G
Methyl (4Z)-4-[(dimethylamino)methylidene]-2-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate, tech
Methyl (4Z)-4-[(dimethylamino)methylidene]-2-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00244306
CAS-Nummer: 477865-31-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge