1-(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanone 92%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32426-1G
APOSOR32426-1GEA 1230 EUR InStock
APOSOR32426-1G
1-(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanone 92%
1-(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanone
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01314892
CAS-Nummer: 321526-28-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge