6-Methyl-4-oxo-1-[4-(propan-2-yl)phenyl]-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32428-1G
APOSOR32428-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32428-1G
6-Methyl-4-oxo-1-[4-(propan-2-yl)phenyl]-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid, tech
6-Methyl-4-oxo-1-[4-(propan-2-yl)phenyl]-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₇NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00794140
CAS-Nummer: 477868-27-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge