2-Chloro-3-(pyrrolidin-1-yl)-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32470-1G
APOSOR32470-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32470-1G
2-Chloro-3-(pyrrolidin-1-yl)-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, tech
2-Chloro-3-(pyrrolidin-1-yl)-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
Formel: C₁₄H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010368
CAS-Nummer: 59641-25-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge